Learn More
Nickel(II) iodide, anhydrous, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
56.58 - 189.95
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13462-90-3
Moleculaire formule I2Ni
Molecular Weight (g/mol) 312.502
MDL-nummer MFCD00016264
InChI Key BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
Synoniem nickel ii iodide, nickel iodide, nickel iodide nii2, nickel diiodide, nickel 2+ iodide, nii2, acmc-1bxz2, nickel ii iodide, powder
PubChem CID 26038
IUPAC Name diiodonickel
SMILES [Ni](I)I
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11358117
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
022893.06
5 g
56.58
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11348117
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
022893.14
25 g
189.95
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Nickel(II) iodide serves as a catalyst in carbonylation reactions. It is also used as a reagent in organic synthesis, especially in conjunction with samarium(II) iodide. It plays an important role in homogeneous catalysis.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13462-90-3
312.502
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
26038
[Ni](I)I
I2Ni
MFCD00016264
nickel ii iodide, nickel iodide, nickel iodide nii2, nickel diiodide, nickel 2+ iodide, nii2, acmc-1bxz2, nickel ii iodide, powder
diiodonickel
Specificatie
Nickel(II) iodide
Anhydrous
(metals basis)
MFCD00016264
nickel ii iodide, nickel iodide, nickel iodide nii2, nickel diiodide, nickel 2+ iodide, nii2, acmc-1bxz2, nickel ii iodide, powder
BFSQJYRFLQUZKX-UHFFFAOYSA-L
diiodonickel
26038
99.5%
Hygroscopic; Light sensitive
797°C
13462-90-3
I2Ni
UN3077
Soluble in water and alcohols.
[Ni](I)I
312.502
312.51
Odorless
5.834 g/mL
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-666-6
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Nickel(II) iodide, anhydrous
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1A
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
  • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Nickel iodide