Learn More
Nickel(II) chloride, ultra dry, 99.9% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
152.76 - 1513.53
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7718-54-9
Moleculaire formule Cl2Ni
Molecular Weight (g/mol) 129.593
MDL-nummer MFCD00011142
InChI Key QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
PubChem CID 24385
ChEBI CHEBI:34887
IUPAC Name dichloronickel
SMILES Cl[Ni]Cl
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11348557
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035713.06
5 g
152.76
5 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11368557
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035713.14
25 g
559.79
25 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11358557
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
035713.22
100 g
1513.53
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
It is used in the synthesis of semiconducting metal-containing polymers in which the polypyrrole backbone has a conformational energy minimum and is nearly planar.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7718-54-9
129.593
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
CHEBI:34887
Cl[Ni]Cl
Cl2Ni
MFCD00011142
24385
dichloronickel
Specificatie
Nickel(II) chloride
7718-54-9
Powder
Cl2Ni
Soluble in water.
Cl[Ni]Cl
129.593
CHEBI:34887
Odorless
Yellow to orange powder
3.55
1001°C
Yellow to Orange
99.9% (metals basis)
MFCD00011142
QMMRZOWCJAIUJA-UHFFFAOYSA-L
dichloronickel
24385
129.6
Hygroscopic
1.33 hPa (1mm Hg) at 20°C
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P330-P333+P313-P362-P501c
H301+H331-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372-H500
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1; Packing Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-743-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6475000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures