Learn More
Nickel(II) chloride hexahydrate, 99.95% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
52.66 - 496.47
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7791-20-0 |
---|---|
Moleculaire formule | Cl2Ni·6H2O |
MDL-nummer | MFCD00149809 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11418660
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
053131.18 |
50 g |
52.66
50 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11428660
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
053131.30 |
250 g |
143.20
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11408660
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
053131.A1 |
1 kg |
496.47
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Suitable for battery materials development.
Chemische identificatiekenmerken
7791-20-0 | |
Cl2Ni·6H2O | |
MFCD00149809 |
Specificatie
Nickel(II) chloride hexahydrate | |
7791-20-0 | |
Crystalline | |
Cl2Ni·6H2O | |
Freely soluble in water. Soluble in ethylene glycol,ethanol,and ammonium hydroxide. | |
Odorless |
140°C-H2O | |
Green | |
99.95% (metals basis) | |
MFCD00149809 | |
237.71 (129.60 Anhydrous) | |
1.92 g/cm3 at 20°C |
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280-P281-P285-P301+P310-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P311-P330-P333+P313-P362-P501c
H301+H331-H315-H317-H319-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 6.1, Packaging Group: III
missing translation for 'einecsNumber' : 231-743-0
missing translation for 'rtecsNumber' : QR6480000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Nickel(II) chloride hexahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 1A
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H301-Giftig bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H331-Giftig bij inademing.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
- H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Nickel(II) chloridehexahydrate