Learn More
Nickel(II) bromide trihydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
120.60 - 473.36
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7789-49-3
Moleculaire formule Br2H6NiO3
Molecular Weight (g/mol) 272.546
MDL-nummer MFCD00011141
InChI Key UQPSGBZICXWIAG-UHFFFAOYSA-L
Synoniem nickel ii bromide trihydrate, dibromonickel trihydrate, nickel dibromide hydrate, nickel bromide trihydrate, br2ni.3h2o, ksc497q6j, dibromonickel-water 1/3, nickel ii bromide trihydrate at
PubChem CID 53471882
IUPAC Name dibromonickel;trihydrate
SMILES O.O.O.[Ni](Br)Br
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11353758
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040242.18
50 g
120.60
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11343758
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040242.30
250 g
473.36
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
It is used in Soporific and sedatives pharmaceutical Industry, Photosensitive industry, Analytical Chemistry, and also electrolyte in high energy battery.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
7789-49-3
272.546
UQPSGBZICXWIAG-UHFFFAOYSA-L
53471882
O.O.O.[Ni](Br)Br
Br2H6NiO3
MFCD00011141
nickel ii bromide trihydrate, dibromonickel trihydrate, nickel dibromide hydrate, nickel bromide trihydrate, br2ni.3h2o, ksc497q6j, dibromonickel-water 1/3, nickel ii bromide trihydrate at
dibromonickel;trihydrate
Specificatie
Nickel(II) bromide trihydrate
7789-49-3
Br2H6NiO3
UN3077
nickel ii bromide trihydrate, dibromonickel trihydrate, nickel dibromide hydrate, nickel bromide trihydrate, br2ni.3h2o, ksc497q6j, dibromonickel-water 1/3, nickel ii bromide trihydrate at
UQPSGBZICXWIAG-UHFFFAOYSA-L
dibromonickel;trihydrate
53471882
98%
Hygroscopic
300°C (in -3H2O)
Crystalline Granules
MFCD00011141
14,6502
Soluble in water, alcohol
O.O.O.[Ni](Br)Br
272.546
272.58 (218.53 Anhydrous)
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P272-P280g-P281-P285-P302+P352-P304+P341-P308+P313-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H317-H334-H341-H350-H360-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 236-665-0
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Nickel(II) bromide trihydrate
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Kankerverwekkendheid Categorie 1B
  • Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 1A
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
  • H350-Kan kanker veroorzaken.
  • H360-Kan de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
  • H372-Veroorzaakt schade aan organen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
  • P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
  • P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
  • P272-Verontreinigde werkkleding mag de werkruimte niet verlaten.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
  • P342+P311-Bij ademhalingssymptomen: Een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P403-Op een goed geventileerde plaats bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Nickel(II) bromide trihydrate