Learn More
Nickel gauze, 40 mesh woven from 0.13mm (0.005in) dia wire, Thermo Scientific Chemicals
255.27 - 809.03
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Moleculaire formule | Ni |
Molecular Weight (g/mol) | 58.69 |
MDL-nummer | MFCD00011137 MFCD06798735 |
InChI Key | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
PubChem CID | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
IUPAC Name | nickel |
SMILES | [Ni] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15476305
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039703.HX |
300 x 600 mm |
255.27
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
15486305
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
039703.WM |
600 x 1200 mm |
809.03
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
nickel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Specificatie
Nickel gauze | |
7440-02-0 | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
nickel | |
935 | |
40 Mesh | |
Wire Cloth |
Woven from 0.13mm (0.005 in.) dia. wire | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Odorless |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H372-H351-H317
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Nickel gauze
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Nickel