Learn More
Nickel foil, 0.025mm (0.001in) thick, annealed, 99.5% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: approx. 1.4g/25x250mm
95.68 - 131.66
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7440-02-0 |
---|---|
Moleculaire formule | Ni |
Molecular Weight (g/mol) | 58.69 |
MDL-nummer | MFCD00011137 MFCD06798735 |
InChI Key | PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum |
PubChem CID | 935 |
ChEBI | CHEBI:28112 |
IUPAC Name | nickel |
SMILES | [Ni] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11370699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000228.FT |
25 x 250 mm |
95.68
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11380699
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
000228.FW |
25 x 500 mm |
131.66
1 stuk |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7440-02-0 | |
58.69 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
935 | |
nickel |
Ni | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
CHEBI:28112 | |
[Ni] |
Specificatie
Nickel | |
7440-02-0 | |
99.5% (Metals basis) | |
MFCD00011137 MFCD06798735 | |
PXHVJJICTQNCMI-UHFFFAOYSA-N | |
nickel | |
935 | |
Odorless |
Silver to Gray | |
Silver gray foil | |
Ni | |
raney alloy, fibrex, catalyst, particles, fibrex p, nickel, elemental, nichel italian, nickel, soluble salts, carbonyl powder, niccolum | |
[Ni] | |
58.69 | |
CHEBI:28112 | |
Foil |
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P260-P261-P264b-P270-P272-P280-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351-H372
missing translation for 'einecsNumber' : 231-111-4
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Nickel foil
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Kankerverwekkendheid Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P405-Achter slot bewaren.
- P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .