Learn More
Nickel Electro™ Nickel Crucible Lid
Complete a Nickel Crucible with a flat lid that has a depression for centering and an extension on one side that serves as a handle. Nickel Electro™ Nickel Crucible Lid comes in a range of sizes to fit the dimensions of the crucible being used.
9.90 - 10.50
Specificatie
Materiaal Nickel
Aantal Each
Autoclaveerbaar Autoclavable
Product Type Crucible lid
Meer specificaties weergeven
Inclusief: DiameterMetricOuter
Vereist: Autoclavable,dimMaterial,ProductTypeSpecs
Producten 2
Produktcode Merk Diameter (metrisch) buiten Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Diameter (metrisch) buiten Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11459579
Bekijk documenten
Nickel Electro™
45
25 mm
9.90
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
11469579
Bekijk documenten
Nickel Electro™
46
30 mm
10.50
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Resistant to corrosion
  • Should not be used with nitric acid
  • Prevents chance of hot material spattering out of open crucible
  • Cost effective replacement for platinum
Crucible lid, nickel, handle
Specificatie
Specificatie
Nickel
Each
Autoclavable
Crucible lid