Learn More
Nickel Copper Iron Manganese rod, 1.27cm (0.5 in.) dia., Thermo Scientific™
126.00 - 486.00
Specificatie
Chemische naam of materiaal Nickel Copper Iron Manganese rod
Naamnotitie 1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164
Gem. Mol Gewicht of Mol Gewichtsbereik Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt%
MDL-nummer MFCD02091727
Gewicht ≈104g/10cm
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11347918
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
036457.BS
10 cm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
11357918
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
036457.BW
50 cm This item is currently unavailable or has been discontinued.
View the product page for possible alternatives.
N/A
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific.
Specificatie
Specificatie
Nickel Copper Iron Manganese rod
Ni:Cu:Fe:Mn; 63:28 to 34:2.5 max:2 max wt%
≈104g/10cm
1.27cm (0.5 in.) dia., cold drawn stress relieved, ASTM B164
MFCD02091727
Rod
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H351-H317
Suspected of causing cancer.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P272-P280g-P281-P302+P352-P308+P313-P333+P313-P363-P501c
H317-H351
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Nickel Copper Iron Manganese rod
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Kankerverwekkendheid Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H351-Verdacht van het veroorzaken van kanker.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P363-Verontreinigde kleding wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501-Inhoud/verpakking afvoeren naar .