Learn More
Nickel ammonium sulfate hexahydrate, 98%, Thermo Scientific Chemicals
35.18 - 112.56
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7785-20-8 |
---|---|
Moleculaire formule | H8N2NiO8S2·6H2O |
MDL-nummer | MFCD00150260 |
Synoniem | Ammonium nickel sulfate hexahydrate |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11438367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18441.22 |
100 g |
35.18
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11448367
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18441.36 |
500 g |
112.56
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Nickel ammonium sulfate hexahydrate is used as a nickel electrolyte for electroplating and as an analytical reagent. It is also used as a soil fertilizer.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsNickel ammonium sulfate hexahydrate is used as a nickel electrolyte for electroplating and as an analytical reagent. It is also used as a soil fertilizer.
Solubility
Soluble in water.
Notes
Incompatible with strong oxidizing agents.
Chemische identificatiekenmerken
7785-20-8 | |
H8N2NiO8S2·6H2O | |
MFCD00150260 | |
Ammonium nickel sulfate hexahydrate |
Specificatie
Nickel ammonium sulfate hexahydrate | |
H8N2NiO8S2·6H2O | |
MFCD00150260 | |
14,6501 | |
Soluble in water. | |
98% | |
1.923 |
7785-20-8 | |
Ni(NH4)2(SO4)2·6H2O | |
UN3077 | |
Ammonium nickel sulfate hexahydrate | |
394.99 (286.90 Anhydrous) | |
Odorless |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H334-H350-H360-H372-H341-H302-H332-H317
May cause allergy or asthma symptoms or breathing difficulties if inhaled.
May cause cancer.
May damage fertility or the unborn child.
Causes damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Suspected of causing genetic defects.
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P260-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P285-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P330-P333+P313-P342+P311-P363-P501c
H302+H332-H317-H334-H341-H350i-H360D-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 9; Packing Group: III; Proper Shipping Name: ENVIRONMENTALLY HAZARDOUS SUBSTANCES, SOLID, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 239-793-5
missing translation for 'rtecsNumber' : WS6061000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Nickel ammonium sulfate hexahydrate
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
- ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
- Kankerverwekkendheid Categorie 1A
- Mutageniteit van geslachtscellen Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
- Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
- Sensibilisering van de huid Categorie 1
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 1
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
- H341-Verdacht van het veroorzaken van genetische schade.
- H350i-Kan kanker veroorzaken bij inademing.
- H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
- H372-Veroorzaakt schade aan organen.
- H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
- H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P333+P313-Bij huidirritatie of uitslag: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Nickel ammonium sulfate hexahydrate