Learn More
Cytiva Ni Sepharose™ High Performance-medium
Voorgeladen met Ni2+ voor optimale zuivering van histidine-gelabelde eiwitten. GE Healthcare Lifescience™ Ni Sepharose™ High Performance-medium heeft een hoog bindingsvermogen en grote compatibiliteit.
407.64 - 1389.00
Specificatie
Producttype | Ni Sepharose HP-chromatografiemedia |
---|---|
pH-bereik | 3 tot 12 |
Partikelgrootte | 34 μm |
Type ondersteuning | 6% gecrosslinkte agarose |
Content And Storage | 4 °C tot 30 °C |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11535035
|
Cytiva
17-5268-01 |
25 ml |
407.64
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11545035
|
Cytiva
17-5268-02 |
100 ml |
1389.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Verwaarloosbare lekkage van Ni2+-ionen
- Hoog bindingsvermogen: ten minste 40 mg eiwit/ml medium
- Compatibel met verschillende reductiemiddelen, reinigingsmiddelen, denaturanten en andere additieven
- Stabiel (langdurig) in het pH-bereik 3-12
- Gemiddelde deeltjesgrootte: 34 μm
Specificatie
Ni Sepharose HP-chromatografiemedia | |
34 μm | |
4 °C tot 30 °C |
3 tot 12 | |
6% gecrosslinkte agarose | |
Ni-Sepharose |
Veiligheid en behandeling
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- EUH208-Bevat Nickel. Kan een allergische reactie veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/en materiaalbehandelings apparatuur gebruiken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P235-Koel bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: ethanol, Nickel