Learn More
Thermo Scientific Chemicals New Coccine, pure
45.34 - 121.61
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 2611-82-7 |
---|---|
Moleculaire formule | C20H11N2Na3O10S3 |
Molecular Weight (g/mol) | 604.46 |
MDL-nummer | MFCD00004084 |
InChI Key | IVNZBWNBYXERPK-DZGBHZPSSA-K |
Synoniem | Acid Red 18, C.I. 16255, Cochineal Red A |
PubChem CID | 131851859 |
IUPAC Name | (8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]naphthalene-1,3-disulfonic acid;sodium |
SMILES | [Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10583361
|
Thermo Scientific Chemicals
190230250 |
25 g | Glass bottle |
45.34
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10055943
|
Thermo Scientific Chemicals
190231000 |
100 g | Glass bottle |
121.61
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
2611-82-7 | |
604.46 | |
IVNZBWNBYXERPK-DZGBHZPSSA-K | |
131851859 | |
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O |
C20H11N2Na3O10S3 | |
MFCD00004084 | |
Acid Red 18, C.I. 16255, Cochineal Red A | |
(8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]naphthalene-1,3-disulfonic acid;sodium |
Specificatie
New Coccine | |
75% min. | |
MFCD00004084 | |
Acid Red 18, C.I. 16255, Cochineal Red A | |
Authentic | |
(8Z)-7-oxo-8-[(4-sulfonaphthalen-1-yl)hydrazinylidene]naphthalene-1,3-disulfonic acid;sodium | |
131851859 | |
10% max. (135°C, 6 hrs) | |
Complies | |
Powder |
2611-82-7 | |
C20H11N2Na3O10S3 | |
16, I, 306 | |
IVNZBWNBYXERPK-DZGBHZPSSA-K | |
[Na+].[Na+].[Na+].[O-]S(=O)(=O)C1=CC2=C(\C(=N\NC3=C4C=CC=CC4=C(C=C3)S([O-])(=O)=O)C(=O)C=C2)C(=C1)S([O-])(=O)=O | |
604.46 | |
604.46 | |
Extra Pure | |
Bordeaux to Brown |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 220-036-2
missing translation for 'rtecsNumber' : QJ6530000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- New Coccine