Learn More
Neurobeachin Rabbit Polyclonal Antibody, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
129.84 - 351.27
Specificatie
Antigeen Neurobeachin
Concentratie 230 μg/mL
Toepassingen Western Blot, ELISA
Classificatie Polyclonal
Conjugaat Unconjugated
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
30235880
Bekijk documenten
Proteintech
55287-1-AP-20UL
20 μL
129.84
20µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
30236097
Bekijk documenten
Proteintech
55287-1-AP-150UL
150 μL
351.27
150µL
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Beschrijving
Beschrijving
The Neurobeachin antibody from Proteintech is a rabbit polyclonal antibody generated with peptide of human Neurobeachin. This antibody recognizes human, mouse antigen. The Neurobeachin antibody has been validated for the following applications: WB, ELISA analysis.
Specificatie
Specificatie
Neurobeachin
Western Blot, ELISA
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Peptide
Primary
Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
230 μg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
26960
IgG
Antigen affinity purification
Polyclonal Antibody