Learn More
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator is designed for color matching of pale-colored samples where a long path length is desirable for accurate results.
340.00 - 1240.00
Producten 4
Produktcode Merk Beschrijving Inclusief Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Beschrijving Inclusief Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
13131671
Bekijk documenten
Lovibond Tintometer™
172170
Nessleriser 2250 Upgrade Kit Pair Nessler tubes, 250 mm with plungers
340.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
13121671
Bekijk documenten
Lovibond Tintometer™
172250
Nessleriser 2250 Stand
356.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
13191661
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Lovibond Tintometer™
172030
Nessleriser 2150 Stand, daylight lighting unit and pair Nessler tubes, 113 mm with plungers
1160.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
13101671
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
Lovibond Tintometer™
172040
Nessleriser 2250 Stand, daylight lighting unit and pair Nessler tubes, 250 mm with plungers
1240.00
1 stuk
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Lovibond Tintometer™ Nessleriser Comparator is designed for color matching of pale-colored samples where a long path length is desirable for accurate results.
  • Color comparator/colorimeter
  • Usess comparator disc standards
  • Determines chemical concentrations in solutions
  • Available options:
    • Tube length (250mm/113mm)
    • Lighting (lighting unit or ambient light)
    • DB 420 glass anti-meniscus plungers