Learn More
Neodymium(III) sulfate octahydrate, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
73.57 - 250.25
Chemische identificatiekenmerken
CAS 13477-91-3
Moleculaire formule Nd2(SO4)3·8H2O
MDL-nummer MFCD00149803
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11393768
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040253.14
25 g
73.57
25 gram
11383768
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
040253.22
100 g
250.25
100 gram
Beschrijving
Beschrijving
It is used as catalyst, glass, crystal and capacitors, in CRT displays to enhance contrast between reds and greens.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
13477-91-3
Nd2(SO4)3·8H2O
MFCD00149803
Specificatie
Neodymium(III) sulfate octahydrate
Rare Earth Oxides Content
Pink
99.9%
MFCD00149803
720.78 (576.66 Anhydrous)
Pink crystals
1176°C
13477-91-3
Crystals
Nd2(SO4)3·8H2O
Soluble in water
Odorless
2.85 g/cm3 at 20°C
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
In case of contact with eyes, rinse immediately with plenty of water and seek medical advice.
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-262-1
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Neodymium(III) sulfate octahydrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
  • P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Neodymium(III) sulfate octahydrate