Learn More
Neodymium(III) chloride hydrate, REacton™, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
112.56 - 428.13
Chemische identificatiekenmerken
CAS 19423-78-0
MDL-nummer MFCD00011132
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11306318
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011251.18
50 g
112.56
50 gram
11316318
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
011251.30
250 g
428.13
250 gram
Beschrijving
Beschrijving
Neodymium(III) chloride hydrate is used for production of neodymium metal. It also finds application in lasers and fiber amplifiers. It serves as dopants for silica based as well as plastic fibers. It plays an important role of additives in organic light emitting diodes resulting in improved LED emission spectrum. In addition, it is used in catalysis of polymerization of various dienes. It is used to modify titanium dioxide for use as a photocatalyst. Its coating on aluminum and its alloy protect them from corrosion. It is also extensively used as fluorescent labels for organic molecules.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
19423-78-0
MFCD00011132
Specificatie
Neodymium(III) chloride hydrate
19423-78-0
99.9% (REO)
MFCD00011132
250.60 (Anhydrous)
Crystalline aggregrates
124°C
Crystalline Aggregates
NdCl3·H2O
Soluble in water.
Odorless
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-031-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
Productidentificatie
  • Neodymium(III) chloride hydrate
Signaalwoord
  • Waarschuwing
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Neodymium chloride