Learn More
Neodymium(III) chloride, anhydrous, 99.9% (REO), Thermo Scientific Chemicals
88.00 - 942.69
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 10024-93-8 |
---|---|
MDL-nummer | MFCD00011132 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11373457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018680.06 |
5 g |
88.00
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11353457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018680.14 |
25 g |
262.31
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11363457
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
018680.22 |
100 g |
942.69
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
Neodymium(III) chloride is used as a precursor for the production of neodymium metal. It is used as a catalyst and accelerates polymerization of various dienes such as polybutylene, polybutadiene, and polyisoprene. It has luminescence property and is widely used as fluorescent label in organic molecules, thereby helping in easy tracking of the compound using fluorescence microscope during various physical and chemical reactions.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
10024-93-8 | |
MFCD00011132 |
Specificatie
Neodymium(III) chloride | |
Anhydrous | |
Powder | |
MFCD00011132 | |
Soluble in water and ethanol. | |
99.9% | |
Hygroscopic |
784°C | |
10024-93-8 | |
(REO) | |
14,6450 | |
250.6 | |
Odorless | |
4.134 g/mL |
Veiligheid en behandeling
P261-P264b-P271-P280-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P332+P313-P362-P501c
H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 233-031-5
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- Neodymium chloride
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Neodymium chloride (NdCl3)