Learn More
Cytiva Nanosep™ MF Centrifugal Devices with Bio-Inert™ Membrane
Use Nanosep™ devices to concentrate, purify, and desalt peptides, proteins, oligonucleotides, DNA, and RNA.
143.00 - 1925.00
Specificatie
Beschrijving EFA: 0.3 cm2
Materiaal (membraan) Bio-Inert (modified nylon)
Steriliteit Non-sterile
Materiaal behuizing Polypropylene
Volume (metrisch) 50 to 500 μL (Sample)
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Poriegrootte Inclusief Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Poriegrootte Inclusief Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
17124801
Bekijk documenten
Cytiva
ODM45C33
0.45 μm 24/Pk.
143.00
Pack of 24
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17104801
Bekijk documenten
Cytiva
ODM02C34
0.2 μm 100/Pk.
473.00
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17194791
Bekijk documenten
Cytiva
ODM02C33
0.2 μm 24/Pk.
143.00
Pack of 24
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17114801
Bekijk documenten
Cytiva
ODM02C35
0.2 μm 500/Pk.
1925.00
Pack of 500
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17134801
Bekijk documenten
Cytiva
ODM45C34
0.45 μm 100/Pk.
530.00
Pack of 100
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
17144801
Bekijk documenten
Cytiva
ODM45C35
0.45 μm 500/Pk.
1925.00
Pack of 500
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
  • Simple, reliable,concentrating and desalting of 50 to 500 μL samples
  • This product is not approved for use in medical, clinical, surgical or other patient applications
Specificatie
Specificatie
EFA: 0.3 cm2
Non-sterile
50 to 500 μL (Sample)
Bio-Inert (modified nylon)