Learn More
Thermo Scientific™ Nalgene™ PETG Square Media Bottles without Closure: Sterile, Shrink-Wrapped Trays
GREENER_CHOICE
Pack and ship liquid medias, buffers and sera using these heavy-walled, durable PETG square media bottles, designed for use in filling lines.
270.68 - 649.43
Specificatie
Kleur Clear
Beschrijving Media bottles without closure
Voor gebruik met (toepassing) Filling Lines
Materiaal PETG
Steriliteit Sterile
Meer specificaties weergeven
Producten 6
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Inhoud (metrisch) Afmetingen van sluiting Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10212673
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
342024-0030
30 mL 20-415 mm
649.43
280 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10447043
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
342024-0060
60 mL 24-415 mm
468.64
200 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10394093
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
342024-0125
125 mL 38-430 mm
331.28
96 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10029112
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
342024-0250
250 mL 38-430 mm
293.00
Toevoegen aan winkelmandje
10562225
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
342024-0500
500 mL 38-430 mm
270.68
40 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
10707273
GREENER_CHOICE
Bekijk documenten
Thermo Scientific™
342024-1000
1 L 38-430 mm
272.70
24 stuks
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Pack and ship liquid medias, buffers and sera using Thermo Scientific™ Nalgene PETG Square Media Bottles. Heavy-walled, durable bottles are designed for use in filling lines; closures sold separately.
Features:
  • Heavy-walled and durable
  • Shatter-resistant
  • Excellent gas barrier properties
  • Sterile 10-6 SAL
  • Molded in graduations
  • Closure supplied separately
Specificatie
Specificatie
Clear
Filling Lines
Sterile
Yes
Square
Media Bottle
Media bottles without closure
PETG
No
Narrow