Learn More
n-Pentane, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
33.57 - 126.47
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 109-66-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H12 |
Molecular Weight (g/mol) | 72.15 |
MDL-nummer | MFCD00009498 |
InChI Key | OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish |
PubChem CID | 8003 |
ChEBI | CHEBI:37830 |
IUPAC Name | pentane |
SMILES | CCCCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11984411
|
Thermo Scientific Acros
442991000 |
100 mL |
33.57
100 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11974411
|
Thermo Scientific Acros
442990010 |
1 L |
126.47
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
109-66-0 | |
72.15 | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
8003 | |
pentane |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
CHEBI:37830 | |
CCCCC |
Specificatie
n-Pentane | |
109-66-0 | |
36.0°C | |
1.358 | |
C5H12 | |
MFCD00009498 | |
0.005% max. | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol and most other common organic, solvents | |
CCCCC | |
72.15 | |
CHEBI:37830 | |
≥99% |
-130.0°C | |
0.6260g/mL | |
−49°C | |
0.626 | |
CH3(CH2)3CH3 | |
0.25 mPa.s (20°C) | |
n-pentane, pentan, skellysolve a, pentanen, pentani, amyl hydride, tetrafume, tetrakil, tetraspot, pentan polish | |
OFBQJSOFQDEBGM-UHFFFAOYSA-N | |
pentane | |
8003 | |
72.15 | |
Extra Dry over Molecular Sieve |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Highly flammable liquid and vapor. Repeated exposure may cause skin dryness or cracking.
GHS P Statement Avoid breathing dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Ground/Bond container and receiving equipment.
Danger
- n-Pentane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- EUH066-Herhaalde blootstelling kan een droge of een gebarsten huid veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P331-GEEN braken opwekken.