Learn More
N,N-Dimethyloctadecylamine, 89%, tech., Thermo Scientific Chemicals
48.04 - 148.74
Chemische identificatiekenmerken
CAS 124-28-7
Moleculaire formule C20H44ClN
Molecular Weight (g/mol) 334.03
MDL-nummer MFCD00048496
InChI Key PFKRTWCFCOUBHS-UHFFFAOYSA-N
Synoniem n,n-dimethyloctadecylamine, dymanthine, dimantine, n,n-dimethyl-n-octadecylamine, dimethyloctadecylamine, 1-octadecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-octadecanamine, dimethyl stearamine, stearyldimethylamine, n,n-dimethylstearylamine
PubChem CID 15365
IUPAC Name N,N-dimethyloctadecan-1-amine
SMILES [Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[NH+](C)C
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10645681
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
408432500
250 g Glass bottle
48.04
250 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10549472
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
408430010
1 kg Glass bottle
148.74
1 kg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
124-28-7
334.03
PFKRTWCFCOUBHS-UHFFFAOYSA-N
15365
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[NH+](C)C
C20H44ClN
MFCD00048496
n,n-dimethyloctadecylamine, dymanthine, dimantine, n,n-dimethyl-n-octadecylamine, dimethyloctadecylamine, 1-octadecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-octadecanamine, dimethyl stearamine, stearyldimethylamine, n,n-dimethylstearylamine
N,N-dimethyloctadecan-1-amine
Specificatie
N, N-Dimethyloctadecylamine
124-28-7
100.0
Colorless to Yellow
347.0°C
Authentic
C20H44ClN
MFCD00048496
0.8
Solubility in water: slightly soluble
[Cl-].CCCCCCCCCCCCCCCCCC[NH+](C)C
334.03
297.57
Technical
tech., 89%
84.0
15.0°C to 20.0°C
0.8000g/mL
155°C
84% min. (C18) (GC)
(CH3)2N(CH2)17CH3
15, 3522
n,n-dimethyloctadecylamine, dymanthine, dimantine, n,n-dimethyl-n-octadecylamine, dimethyloctadecylamine, 1-octadecanamine, n,n-dimethyl, n,n-dimethyl-1-octadecanamine, dimethyl stearamine, stearyldimethylamine, n,n-dimethylstearylamine
PFKRTWCFCOUBHS-UHFFFAOYSA-N
N,N-dimethyloctadecan-1-amine
15365
89%
Liquid After Melting
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Very toxic to aquatic life with long lasting effects.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 204-694-8
missing translation for 'rtecsNumber' : RG4200000
missing translation for 'tsca' : TSCA
Productidentificatie
  • N,N-Dimethyloctadecylamine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 1 voor chronische toxiciteit
  • ACUUT AQUATISCH GEVAAR Categorie 1 voor acute toxiciteit
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H400-Zeer giftig voor in het water levende organismen.
  • H410-Zeer giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.