Learn More
N,N-Dimethylformamide, puriss. p.a. ACS Reagent, Honeywell
107.17 - 2781.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 68-12-2 |
---|---|
Moleculaire formule | C3H7NO |
Molecular Weight (g/mol) | 73.10 |
MDL-nummer | MFCD00003284 |
InChI Key | ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa |
PubChem CID | 6228 |
ChEBI | CHEBI:17741 |
IUPAC Name | N,N-dimethylformamide |
SMILES | CN(C)C=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15643900
|
Honeywell Riedel-de Haën
33120-1L |
1 L |
107.17
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15653900
|
Honeywell Riedel-de Haën
33120-2.5L |
2.5 L |
204.23
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15673900
|
Honeywell Riedel-de Haën
33120-25L |
25 L |
906.66
25 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15633900
|
Honeywell Riedel-de Haën
33120-180KG |
180 kg |
2781.00
180 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
68-12-2 | |
73.10 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
6228 | |
N,N-dimethylformamide |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CHEBI:17741 | |
CN(C)C=O |
Specificatie
N,N-Dimethylformamide | |
68-12-2 | |
0.152 | |
833°F | |
HCON(CH3)2 | |
2.7mmHg (20°C) | |
605365 | |
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N | |
N,N-dimethylformamide | |
6228 | |
73.09g/mol | |
ACS/puriss. p.a. |
Reag. Ph. Eur. | |
0.944g/mL, 0.948 to 0.950g/mL at 20°C | |
58°C (136.4°F) | |
C3H7NO | |
MFCD00003284 | |
2265 | |
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa | |
CN(C)C=O | |
73.10 | |
CHEBI:17741 | |
≥99.8% (GC) |
Veiligheid en behandeling
P201-P210-P261-P280-P308 + P313-P370 + P378
H226-H312 + H332-H319-H360D
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 200-679-5
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ2100000
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- N,N-Dimethylformamide
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 3
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
- H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
- H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: N,N-dimethylformamide