Learn More
N,N-Dimethylformamide CHROMASOLV™ Plus, for HPLC, ≥99.9%, Honeywell Riedel-de Haën™
Solvent for many hydrophobic organic compounds.
163.48 - 1032.60
Chemische identificatiekenmerken
CAS 68-12-2
Moleculaire formule C3H7NO
Molecular Weight (g/mol) 73.10
MDL-nummer MFCD00003284
InChI Key ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
Synoniem dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
PubChem CID 6228
ChEBI CHEBI:17741
IUPAC Name N,N-dimethylformamide
SMILES CN(C)C=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15652850
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
270547-1L
1 L
163.48
1 liter
15662850
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
270547-2.5L
2.5 L
308.33
2.50 liter
15672850
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Chromasolv
270547-4X2.5L
4 x 2.5 L
1032.60
4 stuks
Beschrijving
Beschrijving
  • For HPLC, spectrophotometry, and environmental analysis
  • Tested for HPLC-suitability via gradient analysis and UV-VIS spectroscopy
  • Low UV impurity profile
  • Low impurity gradient LC baseline
  • Very low levels of non-volatile impurities
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
68-12-2
73.10
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
6228
N,N-dimethylformamide
C3H7NO
MFCD00003284
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CHEBI:17741
CN(C)C=O
Specificatie
N,N-Dimethylformamide
for HPLC
0.944g/mL
glass distillation
C3H7NO
MFCD00003284
605365
ZMXDDKWLCZADIW-UHFFFAOYSA-N
N,N-dimethylformamide
6228
73.09g/mol
CHROMASOLV™ Plus
-61°C
68-12-2
153°C
n20/D 1.430
HCON(CH3)2
2.7mmHg (20 °C)
dimethylformamide, dimethyl formamide, n,n-dimethylmethanamide, n-formyldimethylamine, formamide, n,n-dimethyl, dmf, dimethylformamid, dimetilformamide, dwumetyloformamid, dmfa
CN(C)C=O
73.10
CHEBI:17741
≥99.9%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P201-P280-P305 + P351 + P338-P308 + P313
H226-H312 + H332-H319-H360D
missing translation for 'einecsNumber' : 200-679-5
missing translation for 'rtecsNumber' : LQ2100000
Productidentificatie
  • N,N-Dimethylformamide
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting BCategorie 1A
Gevarenaanduiding
  • H226-Ontvlambare vloeistof en damp.
  • H301-Giftig bij inslikken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H360D-Kan het ongeboren kind schaden.
  • H312-Schadelijk bij contact met de huid.
  • H332-Schadelijk bij inademing.
Veiligheidsmaatregel
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: N,N-dimethylformamide