Learn More
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
89.14 - 322.61
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 3529-10-0 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H16N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 116.208 |
MDL-nummer | MFCD00047977 |
InChI Key | GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine |
PubChem CID | 77063 |
IUPAC Name | N',N'-dimethylbutane-1,4-diamine |
SMILES | CN(C)CCCCN |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11439410
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50276.03 |
1 g |
89.14
1 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
11449410
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
H50276.06 |
5 g |
322.61
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine is used as pharmaceutical intermediate.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
ApplicationsN,N-Dimethyl-1,4-butanediamine is used as pharmaceutical intermediate.
Notes
Air sensitive. Store away from oxidizing agents.
Chemische identificatiekenmerken
3529-10-0 | |
116.208 | |
GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N | |
77063 | |
CN(C)CCCCN |
C6H16N2 | |
MFCD00047977 | |
4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine | |
N',N'-dimethylbutane-1,4-diamine |
Specificatie
N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine | |
C6H16N2 | |
1.44 | |
UN2735 | |
4-dimethylaminobutylamine, 4-aminobutyl dimethylamine, 4-dimethylamino butylamine, n,n-dimethyl-1,4-butanediamine, n,n-dimethylbutane-1,4-diamine, n,n-dimethylaminobutylamine, chembl59625, nn-dimethyl-1,4-diaminobutane, 1,4-butanediamine, n,n-dimethyl, n1,n1-dimethyl-1,4-butanediamine | |
CN(C)CCCCN | |
116.208 | |
116.21 |
3529-10-0 | |
(CH3)2NCH2CH2CH2CH2NH2 | |
MFCD00047977 | |
Air Sensitive | |
GCOWZPRIMFGIDQ-UHFFFAOYSA-N | |
N',N'-dimethylbutane-1,4-diamine | |
77063 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H314-H318
Causes severe skin burns and eye damage.
Causes serious eye damage.
P260-P264b-P271-P280-P301+P330+P331-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P310-P363-P501c
H314-H335
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 8; Packing Group: III; Proper Shipping Name: AMINES, LIQUID, CORROSIVE, N.O.S.
missing translation for 'einecsNumber' : 222-559-1
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures
- N,N-Dimethyl-1,4-butanediamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: N,N-Dimethylbutane-1,4-diamine