Learn More
N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
56.38 - 537.68
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 152120-54-2 |
---|---|
Moleculaire formule | C14H22N4O4 |
Molecular Weight (g/mol) | 310.35 |
InChI Key | QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n,n'-di-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, bis-boc-pyrazolocarboxamidine, pyrazol boc 2, n,n-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazol, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bisboc-pyrazole-1-carboximidamide, tert-butyl tert-butoxycarbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, tert-butyl boc-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, 1-n,n'-di-boc amidino pyrazole |
PubChem CID | 6383521 |
IUPAC Name | tert-butyl (NZ)-N-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-pyrazol-1-ylmethylidene]carbamate |
SMILES | CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)N1C=CC=N1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
10316744
|
Thermo Scientific Acros
427970010 |
1 g |
56.38
1 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10744385
|
Thermo Scientific Acros
427970050 |
5 g |
156.78
5 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
10604185
|
Thermo Scientific Acros
427970250 |
25 g |
537.68
25 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
152120-54-2 | |
310.35 | |
n,n'-di-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, bis-boc-pyrazolocarboxamidine, pyrazol boc 2, n,n-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazol, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bisboc-pyrazole-1-carboximidamide, tert-butyl tert-butoxycarbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, tert-butyl boc-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, 1-n,n'-di-boc amidino pyrazole | |
tert-butyl (NZ)-N-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-pyrazol-1-ylmethylidene]carbamate |
C14H22N4O4 | |
QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N | |
6383521 | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)N1C=CC=N1 |
Specificatie
N, N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine | |
86.0°C to 90.0°C | |
Glass bottle | |
n,n'-di-boc-1h-pyrazole-1-carboxamidine, bis-boc-pyrazolocarboxamidine, pyrazol boc 2, n,n-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazol, n,n'-bis-boc-1-guanylpyrazole, n,n'-bisboc-pyrazole-1-carboximidamide, tert-butyl tert-butoxycarbonyl amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, tert-butyl boc-amino 1h-pyrazol-1-yl methylene carbamate, 1-n,n'-di-boc amidino pyrazole | |
CC(C)(C)OC(=O)NC(=NC(=O)OC(C)(C)C)N1C=CC=N1 | |
310.35 | |
310.35 |
152120-54-2 | |
97.5% min. (HPLC) | |
C14H22N4O4 | |
QFNFDHNZVTWZED-UHFFFAOYSA-N | |
tert-butyl (NZ)-N-[[(2-methylpropan-2-yl)oxycarbonylamino]-pyrazol-1-ylmethylidene]carbamate | |
6383521 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS Signal Word: Warning
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- N,N'-Di-BOC-1H-pyrazole-1-carboxamidine
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.