Learn More
N,N'-Bis(salicylidene)ethylenediaminecobalt(II), 96%, Thermo Scientific Chemicals
31.16 - 508.53
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 14167-18-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C16H14CoN2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 325.23 |
MDL-nummer | MFCD00000009 |
InChI Key | NPAQSKHBTMUERN-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | Salcomine |
PubChem CID | 57448789 |
SMILES | [Co++].[O-]C1=CC=CC=C1C=NCCN=CC1=CC=CC=C1[O-] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11364858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043174.03 |
1 g |
31.16
1 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11344858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043174.06 |
5 g |
70.05
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11334858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043174.14 |
25 g |
202.01
25 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11354858
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043174.22 |
100 g |
508.53
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Salcomine catalyzes the oxidation of 2,6-disubstituted phenols by dioxygen. Experimental inhibitor of human cytμloviris proteinase activity. Metal complex dyes used as redox catalysts.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
14167-18-1 | |
325.23 | |
NPAQSKHBTMUERN-UHFFFAOYSA-L | |
57448789 |
C16H14CoN2O2 | |
MFCD00000009 | |
Salcomine | |
[Co++].[O-]C1=CC=CC=C1C=NCCN=CC1=CC=CC=C1[O-] |
Specificatie
N,N'-Bis (salicylidene)ethylenediaminecobalt (II) | |
Black | |
C16H14CoN2O2 | |
MFCD00000009 | |
Insoluble in water. Soluble in benzene,chloroform,and pyridine. | |
[Co++].[O-]C1=CC=CC=C1C=NCCN=CC1=CC=CC=C1[O-] | |
325.23 | |
325.23 | |
Powder |
14167-18-1 | |
Odorless | |
[-CH2N=CH(C6H4O-)]2Co | |
Salcomine | |
NPAQSKHBTMUERN-UHFFFAOYSA-L | |
cobalt;(6Z)-6-[[2-[[(E)-(6-oxocyclohexa-2,4-dien-1-ylidene)methyl]amino]ethylamino]methylidene]cyclohexa-2,4-dien-1-one | |
57448789 | |
96% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302-H332-H317
Harmful if swallowed.
Harmful if inhaled.
May cause an allergic skin reaction.
P201-P202-P261-P264b-P270-P271-P272-P280g-P281-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P308+P313-P330-P333+P313-P363-P501c
H302+H332-H317-H350
missing translation for 'einecsNumber' : 238-012-5
missing translation for 'rtecsNumber' : GG0590000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures