Learn More
N-Isopropylmethylamine, 98%, Thermo Scientific Chemicals
56.83 - 207.03
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 4747-21-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C4H11N |
Molecular Weight (g/mol) | 73.14 |
InChI Key | XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine |
PubChem CID | 78485 |
IUPAC Name | N-methylpropan-2-amine |
SMILES | CC(C)NC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
11618459
|
Thermo Scientific Acros
439650100 |
10 mL | Glass bottle |
56.83
10 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
11985181
|
Thermo Scientific Acros
439650500 |
50 mL | Glass bottle |
207.03
50 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
4747-21-1 | |
73.14 | |
n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine | |
N-methylpropan-2-amine |
C4H11N | |
XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N | |
78485 | |
CC(C)NC |
Specificatie
N-Isopropylmethylamine | |
97.5 | |
Colorless | |
50°C to 53°C | |
Authentic | |
C4H11N | |
1.3830 to 1.3850 (20°C, 589nm) | |
n-isopropylmethylamine, n-methylisopropylamine, methylisopropylamine, 2-propanamine, n-methyl, isopropylmethylamine, 2-methylaminopropane, methyl propan-2-yl amine, ethylamine, n,1-dimethyl, unii-j3ol90426g, n-methylisopropyylamine | |
CC(C)NC | |
73.14 | |
73.14 | |
Liquid |
4747-21-1 | |
100.0 | |
0.7020g/mL | |
-32°C | |
98% | |
CH3NHCH(CH3)2 | |
0.702 | |
XHFGWHUWQXTGAT-UHFFFAOYSA-N | |
N-methylpropan-2-amine | |
78485 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Highly flammable liquid and vapor.
Toxic if swallowed.
Toxic if inhaled.
GHS P Statement
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 225-266-7
- N-Isopropylmethylamine
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 3
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H301-Giftig bij inslikken.
- H331-Giftig bij inademing.
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.