Learn More
n-Hexyllithium, 2.5M (33 wt.%) solution in hexane, AcroSeal™, Thermo Scientific Chemicals
44.12 - 225.12
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 21369-64-2, 110-54-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H13Li |
Molecular Weight (g/mol) | 92.11 |
MDL-nummer | MFCD00191446 |
InChI Key | CETVQRFGPOGIQJ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n-hexyllithium, lithium, hexyl, hexyllithium, hexyl lithium, hexyl-lithium, lithium hexane, n-hexyllithiurn, n-hexyllitium, n-hexyl lithium, hexli |
PubChem CID | 2733163 |
IUPAC Name | lithium;hexane |
SMILES | [Li+].CCCCC[CH2-] |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10369350
|
Thermo Scientific Acros
301651000 |
100 mL | AcroSeal™ Glass bottle |
44.12
100 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
10115320
|
Thermo Scientific Acros
301658000 |
800 mL | AcroSeal™ Glass Bottle |
225.12
800 ml |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
21369-64-2, 110-54-3 | |
92.11 | |
CETVQRFGPOGIQJ-UHFFFAOYSA-N | |
2733163 | |
[Li+].CCCCC[CH2-] |
C6H13Li | |
MFCD00191446 | |
n-hexyllithium, lithium, hexyl, hexyllithium, hexyl lithium, hexyl-lithium, lithium hexane, n-hexyllithiurn, n-hexyllitium, n-hexyl lithium, hexli | |
lithium;hexane |
Specificatie
n-Hexyllithium | |
21369-64-2, 110-54-3 | |
33.2, 67.2 | |
0.6900g/mL | |
C6H13Li | |
MFCD00191446 | |
n-hexyllithium, lithium, hexyl, hexyllithium, hexyl lithium, hexyl-lithium, lithium hexane, n-hexyllithiurn, n-hexyllitium, n-hexyl lithium, hexli | |
CETVQRFGPOGIQJ-UHFFFAOYSA-N | |
lithium;hexane | |
2733163 | |
32.8 to 33.2% (as HexLi) |
33 wt. % in n-hexane | |
32.8, 66.8 | |
Orange to Yellow | |
−26°C | |
LiCH2CH2CH2CH2CH2CH3 | |
0.69 | |
Solubility in water: vigorous reaction. | |
[Li+].CCCCC[CH2-] | |
92.11 | |
92.11 | |
Solution |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
May be fatal if swallowed and enters airways.
May cause drowsiness or dizziness.
Toxic to aquatic life with long lasting effects.
May cause damage to organs through p
GHS P Statement
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if pre
GHS Signal Word: Danger
- n-Hexyllithium, 33 wt.% solution in n-hexane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Stoffen die in contact met water ontvlambare gassen ontwikkelen Categorie 1
- Pyrofore vloeistof Categorie 1
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H250-Vat spontaan vlam bij blootstelling aan lucht.
- H260-In contact met water komen ontvlambare gassen vrij die spontaan kunnen ontbranden.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- EUH014-Reageert heftig met water.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P231+P232-Onder inert gas werken. Tegen vocht beschermen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Hydrocarbons, C6, n-alkanes, isoalkanes,cyclics, 5-50% n-hexane, n-Hexyllithium