Learn More
n-Hexane, for residue and pesticides anal., ca. 95% n-Hexane, Thermo Scientific Chemicals
58.95 - 128.64
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H14 |
Molecular Weight (g/mol) | 86.18 |
MDL-nummer | MFCD02179311 |
InChI Key | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
PubChem CID | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
IUPAC Name | hexane |
SMILES | CCCCCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10329320
|
Thermo Scientific Acros
326660010 |
1 L | Glass Bottle |
58.95
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10275141
|
Thermo Scientific Acros
326660025 |
2.5 L | Glass Bottle |
128.64
2.50 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
For residue analysisChemische identificatiekenmerken
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexane |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Specificatie
n-Hexane | |
ECD Tested, for Pesticide Analysis, Residue <0.0003% | |
0.6590g/mL | |
−22°C | |
1.3748 to 1.3810 | |
0.659 | |
CH3(CH2)4CH3 | |
0.31 mPa.s (20°C) | |
0.01% max. (Coulometric) | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexane | |
8058 | |
86.18 |
-95.0°C | |
110-54-3 | |
69.0°C | |
Liquid | |
2ppm max. | |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
01, 142 | |
15, 4732 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 | |
Pesticide |
Veiligheid en behandeling
GHS P Statement May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Causes skin irritation. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Suspected of damaging fertility. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Use personal protective equipment as required. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MN9275000
missing translation for 'tsca' : TSCA
- n-Hexane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H373-Kan schade aan organen.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
- H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P331-GEEN braken opwekken.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/zeep wassen.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.