Learn More
n-Hexane, anhydrous, over molecular sieves, packaged under argon in resealable ChemSeal™ bottles, Thermo Scientific Chemicals
56.75 - 112.88
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H14 |
Molecular Weight (g/mol) | 86.18 |
MDL-nummer | MFCD02179311 |
InChI Key | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
PubChem CID | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
IUPAC Name | hexane |
SMILES | CCCCCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
15465065
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047104.AK |
250 mL |
56.75
250 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
15475065
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
047104.K2 |
1 L |
112.88
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
n-Hexane is used as a solvent, paint thinner, and chemical reaction medium. It is used to extract edible oils from seeds and vegetables, as a special-use solvent, and as a cleaning agent. Hexanes are commonly used in chromatography as a non-polar solvent.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
- Packaged under Argon
Chemische identificatiekenmerken
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexane |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Specificatie
n-Hexane | |
Anhydrous, over molecular sieves | |
Colorless | |
69°C | |
ChemSeal™ Bottle | |
1.375 | |
CH3(CH2)4CH3 | |
UN1208 | |
14,4694 | |
Insoluble in water | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 |
-95°C | |
110-54-3 | |
0.659 g/mL | |
-23°C (-9°F) | |
Liquid | |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
1730733 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexane | |
8058 | |
86.18 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H225-H304-H361-H373-H315-H336
Highly flammable liquid and vapor.
May be fatal if swallowed and enters airways.
Suspected of damaging fertility or the unborn child.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Causes skin irritation.
May cause drowsiness or dizziness.
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H335-H336-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : Transport Hazard Class: 3; Packaging Group: II; Proper Shipping Name: HEXANES
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MN9275000
missing translation for 'tsca' : Yes
missing translation for 'storageNote' :
- Packaged under Argon
Recommended Storage : Ambient temperatures
- n-Hexane, anhydrous, over molecular sieves
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H361-Kan mogelijks de vruchtbaarheid of het ongeboren kind schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P201-Alvorens te gebruiken de speciale aanwijzingen raadplegen.
- P202-Pas gebruiken nadat u alle veiligheidsvoorschriften gelezen en begrepen heeft.
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P233-In goed gesloten verpakking bewaren.
- P240-Opslag- en opvangreservoir aarden.
- P241-Explosieveilige elektrische/ventilatie-/verlichtings-/ apparatuur gebruiken.
- P242-Uitsluitend vonkvrij gereedschap gebruiken.
- P243-Voorzorgsmaatregelen treffen tegen ontladingen van statische elektriciteit.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P264-Na het werken met dit product grondig wassen.
- P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P271-Alleen buiten of in een goed geventileerde ruimte gebruiken.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.
- P331-GEEN braken opwekken.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
- P362+P364-Verontreinigde kleding uittrekken en wassen alvorens deze opnieuw te gebruiken.
- P370+P378-In geval van brand: blussen met .
- P391-Gelekte/gemorste stof opruimen.
- P403+P233-Op een goed geventileerde plaats bewaren. In goed gesloten verpakking bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Hexane