Learn More
n-Hexane, anhydrous, Thermo Scientific Chemicals
Solvent in Sol-Gel Precursor Applications
- 151.76
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H14 |
Molecular Weight (g/mol) | 86.18 |
MDL-nummer | MFCD02179311 |
InChI Key | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes |
PubChem CID | 8058 |
ChEBI | CHEBI:29021 |
IUPAC Name | hexane |
SMILES | CCCCCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11309368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043263.AK |
250 mL |
58.49
250 ml |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11329368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043263.K2 |
1 L |
151.76
1 liter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11319368
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
043263.K7 |
4 L | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
n-Hexane is used as a solvent to extract edible oils from seed and vegetable crops. Commercial grades of hexane are used as solvents for glues, varnishes, and inks, cleaning agent (degreaser) in the printing industry, liquid in low temperature thermometers. Other uses are as fuels and fuel additives, intermediates and laboratory chemicals.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
8058 | |
hexane |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
CHEBI:29021 | |
CCCCCC |
Specificatie
n-Hexane | |
110-54-3 | |
0.659 g/cm3 at 20°C | |
-23°C (-9°F) | |
Weak, characteristic | |
1.375 | |
MFCD02179311 | |
1208 | |
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexane | |
8058 | |
86.18 |
°C to 95°C | |
Colorless | |
69°C | |
240°C (464°F) | |
Liquid | |
C6H14 | |
120mm Hg at 20°C | |
1730733 | |
Miscible with alcohol,chloroform,acetone and ether. | |
CCCCCC | |
86.18 | |
CHEBI:29021 |
Veiligheid en behandeling
P201-P202-P210-P233-P235-P240-P241-P242-P243-P260-P264b-P270-P271-P280i-P281-P301+P310-P303+P361+P353-P304+P340-P305+P351+P338-P308+P313-P331-P332+P313-P363-P370+P378q-P501c
H225-H304-H315-H319-H335-H336-H361f-H372
missing translation for 'dotInformation' : DOT Class: 3, Packaging Group: II
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
missing translation for 'rtecsNumber' : MN9275000
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures
- n-Hexane, anhydrous
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P331-GEEN braken opwekken.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Hexane