Learn More
n-Hexane, 95+%, extra pure, Thermo Scientific Chemicals
59.58 - 838.17
Chemische identificatiekenmerken
CAS 110-54-3
Moleculaire formule C6H14
Molecular Weight (g/mol) 86.18
MDL-nummer MFCD02179311
InChI Key VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
Synoniem n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
PubChem CID 8058
ChEBI CHEBI:29021
IUPAC Name hexane
SMILES CCCCCC
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10032510
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
197360010
1 L Glass Bottle
59.58
1 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10401631
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
197360025
2.5 L Glass Bottle
109.55
2.50 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10110552
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
197360050
5 L Plastic Drum
216.08
5 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
10358430
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
197360250
25 L Metal Drum
838.17
25 liter
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
110-54-3
86.18
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
8058
hexane
C6H14
MFCD02179311
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
CHEBI:29021
CCCCCC
Specificatie
n-Hexane
95%
95.0
0.6590g/mL
-22°C (-71.6°F)
1.3748 to 1.3810
0.005% max.
C6H14
MFCD02179311
0.31 mPa.s (20°C)
0.05% max. (K.F.)
n-hexane, esani, skellysolve b, gettysolve-b, hexyl hydride, hexan, dipropyl, heksan, hexanen, hexanes
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N
hexane
8058
86.18
Extra Pure
-95.0°C
110-54-3
100.0
69.0°C
Liquid
95+%
0.659
CH3(CH2)4CH3
1208
01, 142
15, 4732
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform
CCCCCC
86.18
CHEBI:29021
≥95%
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS P Statement May be fatal if swallowed and enters airways. May cause drowsiness or dizziness. Causes skin irritation. May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure. Toxic to aquatic life with long lasting effects. Suspected of damaging fertility. Highly flammable liquid and vapor.
GHS P Statement Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces. - No smoking. Use personal protective equipment as required. Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray. IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician. Do NOT induce vomiting. Avoid release to the environment. IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
Danger
Productidentificatie
  • n-Hexane
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
  • Aspiratietoxiciteit categorie 1
  • AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
Gevarenaanduiding
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
  • H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
  • H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H373-Kan schade aan organen.
  • H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
  • H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
Veiligheidsmaatregel
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
  • P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
  • P331-GEEN braken opwekken.
  • P273-Voorkom lozing in het milieu.
  • P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.