Learn More
n-Hexane, 95+%, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
69.55 - 145.73
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 110-54-3 |
---|---|
Moleculaire formule | C6H14 |
Molecular Weight (g/mol) | 86.18 |
MDL-nummer | MFCD02179311 |
InChI Key | VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N |
IUPAC Name | hexane |
SMILES | CCCCCC |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
12387163
|
Thermo Scientific Acros
445780010 |
1 L |
69.55
1 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
12307173
|
Thermo Scientific Acros
445780025 |
2.5 L |
145.73
2.50 liter |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
110-54-3 | |
86.18 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
CCCCCC |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
hexane |
Specificatie
n-Hexane | |
110-54-3 | |
69.0°C | |
1.3748 to 1.3810 | |
0.659 | |
CH3(CH2)4CH3 | |
0.31 mPa.s (20°C) | |
Solubility aq. soln.: insoluble. Other solubilities: soluble in alcohol, acetone, ether and chloroform | |
CCCCCC | |
86.18 | |
ACS Reagent |
-95.0°C | |
0.6590 g/mL | |
-22°C | |
95+% | |
C6H14 | |
MFCD02179311 | |
15, 4732 | |
VLKZOEOYAKHREP-UHFFFAOYSA-N | |
hexane | |
86.18 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement May be fatal if swallowed and enters airways.
May cause drowsiness or dizziness.
Causes skin irritation.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
Toxic to aquatic life with long las
GHS P Statement Keep away from heat, hot surfaces, sparks, open flames and other ignition sources.
No smoking.
Use personal protective equipment as required.
Do not breathe dust/fume/gas/mist/vapors/spray.
IF SWALLOWED: Immediately call a POISON CENTRE or doctor/physician.
Do NOT induce vomiting.
Avoid release to the environment.
IF ON SKIN: Wash with plenty of soap and water.
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-777-6
- n-Hexane
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- AQUATISCH GEVAAR OP LANGE TERMIJN Categorie 2 voor chronische toxiciteit
- Aspiratietoxiciteit categorie 1
- Ontvlambare vloeistof Categorie 2
- Giftigheid voor de voortplanting Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
- H304-Kan dodelijk zijn als de stof bij inslikken in de luchtwegen terechtkomt.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H336-Kan slaperigheid of duizeligheid veroorzaken.
- H361f-Wordt ervan verdacht de vruchtbaarheid te schaden.
- H373-Kan schade aan organen.
- H411-Giftig voor in het water levende organismen, met langdurige gevolgen.
Veiligheidsmaatregel
- P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
- P260-Stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel niet inademen.
- P273-Voorkom lozing in het milieu.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P310-NA INSLIKKEN: onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P331-GEEN braken opwekken.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Hexane