Learn More
n-Butylamine, 99+%, Thermo Scientific Chemicals
50.38 - 368.84
Chemische identificatiekenmerken
CAS 109-73-9
Moleculaire formule C4H11N
Molecular Weight (g/mol) 73.13
MDL-nummer MFCD00011690
InChI Key HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
Synoniem butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
PubChem CID 8007
ChEBI CHEBI:43799
IUPAC Name butan-1-amine
SMILES CCCCN
Meer specificaties weergeven
Producten 4
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10688083
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
107802500
250 mL Glass bottle
50.38
250 ml
10500001
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
107800010
1 L Glass bottle
69.35
1 liter
10030540
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
107800025
2.5 L Glass bottle
127.64
2.50 liter
11915171
Bekijk documenten
Thermo Scientific Acros
107800100
10 L Metal drum
368.84
10 liter
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
109-73-9
73.13
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
8007
butan-1-amine
C4H11N
MFCD00011690
butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
CHEBI:43799
CCCCN
Specificatie
n-Butylamine
99.0
-49.0°C
78.0°C
Authentic
C4H11N
1.4000 to 1.4020
04,156
15,1545
butylamine, n-butylamine, 1-butanamine, 1-aminobutane, 1-butylamine, monobutylamine, n-butylamin, mono-n-butylamine, norvalamine, 1-aminobutan
HQABUPZFAYXKJW-UHFFFAOYSA-N
butan-1-amine
8007
0.5 mPa.s (20°C)
99+%
109-73-9
100.0
0.7400g/mL
−7°C
99% min. (GC)
CH3(CH2)3NH2
MFCD00011690
04,53
0.74
Solubility in water: miscible with water. Other solubilities: miscible with alcohol and ether
CCCCN
73.13
CHEBI:43799
73.13
Liquid
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if swallowed.
Toxic in contact with skin.
Toxic if inhaled.
Highly flammable liquid and vapor.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
Keep away from heat/sparks/open flames/hot surfaces.
- No smoking.
IF SWALLOWED: Rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
IF IN EYES: Rinse
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-699-2
Productidentificatie
  • n-Butylamine
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Acute toxiciteit Categorie 3
  • Acute toxiciteit Categorie 4
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
  • Ontvlambare vloeistof Categorie 2
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1A
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
  • H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
  • H311-Giftig bij contact met de huid.
  • H331-Giftig bij inademing.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
  • H302-Schadelijk bij inslikken.
  • H225-Licht ontvlambare vloeistof en damp.
Veiligheidsmaatregel
  • P210-Verwijderd houden van warmte, hete oppervlakken, vonken, open vuur en andere ontstekingsbronnen. Niet roken.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
  • P303+P361+P353-BIJ CONTACT MET DE HUID (of het haar): verontreinigde kleding onmiddellijk uittrekken. Huid met water afspoelen/afdouchen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.