Learn More
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide, 97%, Thermo Scientific Chemicals
26.13 - 314.57
Chemische identificatiekenmerken
CAS 40188-45-2
Moleculaire formule C12H15NO3
Molecular Weight (g/mol) 221.26
MDL-nummer MFCD00798556
InChI Key FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
Synoniem 2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
PubChem CID 736331
IUPAC Name N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
SMILES CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11482958
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18672.18
50 g
26.13
50 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11492958
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18672.30
250 g N/A N/A N/A
11472958
Bekijk documenten
Thermo Scientific Alfa Aesar
A18672.0B
1000 g
314.57
1000 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
40188-45-2
221.26
FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
736331
CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
C12H15NO3
MFCD00798556
2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
Specificatie
N-(3-Acetyl-4-hydroxyphenyl)butyramide
124°C to 126°C
MFCD00798556
FGWZEOPEZISTTR-UHFFFAOYSA-N
N-(3-acetyl-4-hydroxyphenyl)butanamide
736331
97%
40188-45-2
C12H15NO3
2-acetyl-4-butyramidophenol, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butyramide, ac-hophe-oh, unii-14qjb65r4v, 3'-acetyl-4'-hydroxybutyranilide, butanamide, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl, 5'-butyramido-2'-hydroxyacetophenone, acebutolol impurity c, n-3-acetyl-4-hydroxyphenyl butanamid
CCCC(=O)NC1=CC=C(O)C(=C1)C(C)=O
221.26
221.26
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 254-831-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures