Learn More
N-(2-Cyanoethyl)glycine, 98%, Thermo Scientific™
18.79 - 223.11
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 3088-42-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C5H8N2O2 |
Molecular Weight (g/mol) | 128.13 |
MDL-nummer | MFCD00066903 |
InChI Key | KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid |
PubChem CID | 76526 |
IUPAC Name | 2-(2-cyanoethylamino)acetic acid |
SMILES | OC(=O)CNCCC#N |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10147613
|
Thermo Scientific Acros
154900050 |
5 g | Glass bottle | N/A | |||||
10571401
|
Thermo Scientific Acros
154900250 |
25 g | Glass bottle | N/A | |||||
10637124
|
Thermo Scientific Acros
154901000 |
100 g | Glass bottle |
223.11
100 gram |
Please sign in to purchase this item. Need a web account? Register with us today! | ||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
3088-42-4 | |
128.13 | |
KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N | |
76526 | |
OC(=O)CNCCC#N |
C5H8N2O2 | |
MFCD00066903 | |
n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid | |
2-(2-cyanoethylamino)acetic acid |
Specificatie
N-(2-Cyanoethyl)glycine | |
3088-42-4 | |
100.0 | |
White | |
98% | |
NCCH2CH2NHCH2CO2H | |
n-2-cyanoethyl glycine, glycine, n-2-cyanoethyl, n-2-cyanoethyl aminoacetic acid, 2-2-cyanoethyl amino acetic acid, 2-2-cyanoethylamino acetic acid, 2-cyanoethyl amino acetic acid, wln: qv1m2cn, .alpha.-.beta.'-cyanoethyl-aminoacetic acid | |
OC(=O)CNCCC#N | |
128.13 | |
128.13 | |
Powder or Flakes |
98% | |
97.5 | |
188°C to 193°C | |
Authentic | |
C5H8N2O2 | |
MFCD00066903 | |
KZUBZCHAWPDYQX-UHFFFAOYSA-N | |
2-(2-cyanoethylamino)acetic acid | |
76526 | |
98% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful in contact with skin.
Harmful if inhaled.
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
GHS P Statement
Wear protective gloves/protective clothing/eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsing.
Avoid breath
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 221-418-1
- N-(2-Cyanoethyl)glycine
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H312-Schadelijk bij contact met de huid.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P270-Niet eten, drinken of roken tijdens het gebruik van dit product.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P308+P313-NA (mogelijke) blootstelling: een arts raadplegen.