Learn More
N-1-Naphthylethylene Diamine Dihydrochloride, Certified AR for Analysis, Fisher Chemical™
99.65 - 103.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1465-25-4 |
---|---|
Moleculaire formule | C12H16Cl2N2 |
Molecular Weight (g/mol) | 259.174 |
MDL-nummer | 12556 |
InChI Key | MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride |
PubChem CID | 15106 |
ChEBI | CHEBI:53452 |
IUPAC Name | N'-naphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride |
SMILES | C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl |
Beschrijving
N-1-Naphthylethylene Diamine Dihydrochloride, Certified AR for Analysis
Chemische identificatiekenmerken
1465-25-4 | |
259.174 | |
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N | |
15106 | |
N'-naphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride |
C12H16Cl2N2 | |
12556 | |
n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride | |
CHEBI:53452 | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl |
Specificatie
1465-25-4 | |
Beige | |
C12H16Cl2N2 | |
n-1-naphthyl ethylenediamine dihydrochloride, n1-naphthalen-1-yl ethane-1,2-diamine dihydrochloride, marshall's reagent, n-1-naphthylethylenediamine dihydrochloride, ccris 425, unii-h734599kjl, 1,2-ethanediamine, n-1-naphthalenyl-, dihydrochloride, 2-1-naphthylamino ethylamine 2hcl, bratton-marshall reagent, n-1-naphthalenyl-1,2-ethanediamine dihydrochloride | |
C1=CC=C2C(=C1)C=CC=C2NCCN.Cl.Cl | |
259.174 | |
CHEBI:53452 | |
Solid |
200°C | |
Glass Jar | |
12556 | |
MZNYWPRCVDMOJG-UHFFFAOYSA-N | |
N'-naphthalen-1-ylethane-1,2-diamine;dihydrochloride | |
15106 | |
259.17g/mol |
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
- N-(1-Naphthyl)ethylenediamine, dihydrochloride
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P337+P313-Bij aanhoudende oogirritatie: een arts raadplegen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.