Learn More
BrandTech™ VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro Dry Chemistry Multitasking Vacuum System
GREENER_CHOICE
Provides powerful oil-free vacuum for two independent applications, such as rotary evaporators, gel dryers or other common lab tasks. VACUUBRAND™ MZ2C NT Synchro Dry Chemistry Multitasking Vacuum System builds on the popular MZ2C NT diaphragm vacuum pump.
3915.00
Specificatie
Max. vacu�m 5.3 torr (without Gas Ballast), 9 torr (with Gas Ballast)
Paardenkracht 0.24 hp
Inclusief Manual
Motortoerental 150 to 1800 rpm
Geluidsniveau 45 dB(A)
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Elektrische vereisten Model Type plug Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Elektrische vereisten Model Type plug Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
10414574
GREENER_CHOICE
Bekijk bijbehorende artikelen Bekijk documenten
BrandTech™ VACUUBRAND™
20732800
230 V 732800 Vacuubrand MZ2C NT+AK Synchro+EK CEE Europees
3915.00
1 stuk
Bekijk hier alternatieve producten
Bespaar tot wel  
»
Only null left
Toevoegen aan winkelmandje
Beschrijving
Beschrijving
Compact and whisper-quiet, it builds on the popular MZ2C NT diaphragm vacuum pump.
  • Ultimate vacuum: 5Torr (7mbar)
  • Free air capacity: 38lpm (1.4cfm)
Specificatie
Specificatie
5.3 torr (without Gas Ballast), 9 torr (with Gas Ballast)
Manual
45 dB(A)
1.2/1.4 CFM
401.32 mm
248.92 mm
IP40
Chemical-Resistant
Oil-Free
16 psi
0.24 hp
150 to 1800 rpm
104°F
50/60 Hz
325.12 mm
Diaphragm Pump
2
50°F
2