Learn More
Myristoyl chloride, 97%, Thermo Scientific Chemicals
23.32 - 281.40
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 112-64-1 |
---|---|
Moleculaire formule | C14H27ClO |
Molecular Weight (g/mol) | 246.82 |
MDL-nummer | MFCD00000741 |
InChI Key | LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | myristoyl chloride, myristoylchloride, tetradecanoylchloride, e r eao poundae, myristic acid chloride, tetradecanoic acid chloride, acmc-2099fr, ksc181q3r |
PubChem CID | 66986 |
IUPAC Name | tetradecanoyl chloride |
SMILES | CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10635062
|
Thermo Scientific Acros
180630050 |
5 g | Glass bottle |
23.32
5 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10458930
|
Thermo Scientific Acros
180631000 |
100 g | Glass bottle |
74.27
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10157803
|
Thermo Scientific Acros
180635000 |
500 g | Glass bottle |
281.40
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
112-64-1 | |
246.82 | |
LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N | |
66986 | |
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl |
C14H27ClO | |
MFCD00000741 | |
myristoyl chloride, myristoylchloride, tetradecanoylchloride, e r eao poundae, myristic acid chloride, tetradecanoic acid chloride, acmc-2099fr, ksc181q3r | |
tetradecanoyl chloride |
Specificatie
Myristoyl chloride | |
96.0 | |
-1°C | |
>100°C | |
96% min. (GC) | |
CH3(CH2)12COCl | |
MFCD00000741 | |
myristoyl chloride, myristoylchloride, tetradecanoylchloride, e r eao poundae, myristic acid chloride, tetradecanoic acid chloride, acmc-2099fr, ksc181q3r | |
LPWCRLGKYWVLHQ-UHFFFAOYSA-N | |
tetradecanoyl chloride | |
66986 | |
97% |
112-64-1 | |
100.0 | |
172°C to 176°C (5.0 mbar) | |
Authentic | |
C14H27ClO | |
1.4480 to 1.45 | |
02, 368 | |
Solubility in water: may decompose | |
CCCCCCCCCCCCCC(=O)Cl | |
246.82 | |
246.82 | |
Liquid |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Harmful if swallowed.
Causes severe skin burns and eye damage.
Harmful if inhaled.
May form explosive peroxides.
GHS P Statement
IF SWALLOWED: rinse mouth.
Do NOT induce vomiting.
Wear eye protection/face protection.
IF IN EYES: Rinse cautiously with water for several minutes.
Remove contact lenses,if present and easy to do.
Continue rinsi
GHS Signal Word: Danger
missing translation for 'einecsNumber' : 203-994-6
- Myristoyl chloride
Signaalwoord
- Gevaar
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 1
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 1B
Gevarenaanduiding
- H318-Veroorzaakt ernstig oogletsel.
- H314-Veroorzaakt ernstige brandwonden en oogletsel.
- H332-Schadelijk bij inademing.
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- EUH029-Vormt giftig gas in contact met water.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P312-NA INSLIKKEN: bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM / arts/ raadplegen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P310-Onmiddellijk een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.