Learn More
Ismatec™ MS-CA 2/660 Base-plate Cassette Pump
Merk:  Ismatec™ ISM846
Produktcode. 10712372
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Specificatie
CE Compatibility (EN 61326-1/EN 61010-1)
Fixed-Speed
IP 30
14.5 psi (Differential)
Yes
40°C
88.9 mm
134.62 mm
3 stop color coded
No Display
0.083 to 26 mL/min.
60 rpm
Click-n-go Cassettes, Operating Manual, Power Cord
5°C
124.46 mm
115/230 VAC
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen