Learn More
MP Biomedicals™ Protein A, Fc Binding Grade
Fc Binding Grade, White Lyophilized Powder. Routinely used for immunoprecipitation assays.
71.90 - 244.00
Specificatie
Bindingsvermogen | 12 to 15 mg of Human lgG/mg solid |
---|---|
Voor gebruik met (toepassing) | For detection of immunglobulins, purification |
Content And Storage | -20°C |
Vorm | Lyophilized Powder |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11457342
|
MP Biomedicals™
0215389101 |
1 mg |
71.90
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11467342
|
MP Biomedicals™
0215389105 |
5 mg |
244.00
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
- Binding capacity 12-15mg of human lgG/mg solid
- Carboxy truncated material containing 301 amino acid residues
- White lyophilized powder
- Source: Staphlococcus aureus , Cowan strain-1
Specificatie
12 to 15 mg of Human lgG/mg solid | |
For detection of immunglobulins, purification | |
-20°C | |
Lyophilized Powder |