Learn More
MP Biomedicals™ Protease, from S. aureus strain V8
Used for selective cleavage of proteins for amino acid sequence determination or peptide mapping
Merk:  MP Biomedicals™ 0215197201
 Bekijk meerdere types van dit product via de
Produktcode. 11414211
  • 225.00 /
Explore more special offers
Beschrijving
Beschrijving
  • Unit Definition: One unit will hydrolyze casein to change A280 0.001 per minute, pH 7.8, at 37°C.
  • Extinction Coefficient: (E1%) E1%280 = 4.26
  • Solubility: Soluble in aqueous buffers (such as 10 mM Tris, pH 7.8 at 1 mg/mL).
  • CAS Number: 66676-43-5
  • Molecular Weight: 27,700 (sedimentation equilibrium)
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Specificatie
Specificatie
Used for selective cleavage of Proteins for Amino Acid sequence determination or Peptide mapping
Staphylococcus aureus V8 Strain
Powder
Protease
4 and 7.8
-20°C
1 mg
Product Suggestions
Product Suggestions
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
Productidentificatie
  • Protease
Signaalwoord
  • Gevaar
Gevarencategorie
  • Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
  • Sensibilisatie van de luchtwegen Categorie 1
  • Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
  • Sensibilisering van de huid Categorie 1
  • Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
  • H315-Veroorzaakt huidirritatie.
  • H317-Kan een allergische huidreactie veroorzaken.
  • H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
  • H334-Kan bij inademing allergie- of astmasymptomen of ademhalingsmoeilijkheden veroorzaken.
  • H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
  • P101-Bij het inwinnen van medisch advies, de verpakking of het etiket ter beschikking houden.
  • P102-Buiten het bereik van kinderen houden.
  • P103-Alvorens te gebruiken, het etiket lezen.
  • P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
  • P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oog­bescherming/gelaatsbescherming dragen.
  • P284-¢Bij ontoereikende ventilatie! adembescherming dragen.
  • P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
  • P405-Achter slot bewaren.
  • P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
  • MIXTURE LIST-Bevat: Protease
SDS
Documentatie
Documentatie
Certificates
Speciale aanbiedingen
Speciale aanbiedingen