Learn More
MP Biomedicals™ Poly-L-Lysine Hydrobromide Attachment Factors: 30,000-70,000 MW
Facilitate attachment, adherence, and spreading in the culture of adherent cells
101.00
Specificatie
Content And Storage -20°C
Producttype Poly-L-Lysine
Bron Synthetic
Meer specificaties weergeven
Producten 1
Produktcode Merk Aantal Steriliteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Steriliteit Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11440812
Bekijk documenten
MP Biomedicals™
0219454305
5 mg Sterile
101.00
5 mg
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Currently unavailable: We have no information on when this product will be available.
Bekijk hier alternatieve producten
Beschrijving
Beschrijving
Available nonsterile or gamma-irradiated.
Specificatie
Specificatie
-20°C
Poly-L-Lysine
Synthetic