Learn More
MP Biomedicals™ CSM-HIS-LEU, Powdered Media
Dropout of Complete Supplement Mixture (CSM) of amino acids for S. cereviseae growth media
92.45 - 675.00
Specificatie
Certificeringen/conformiteit Molecular biology Certified™
Content And Storage 15°C to 30°C
Vorm Powder
Producttype Yeast Media
Formulering Adenine 10mg/L, L-Arginine HCl 50mg/L, L-Aspartic Acid 80mg/L, L-Histidine HCl 0mg/L, L-Isoleucine 50mg/L, L-Leucine 0mg/L, L-Lysine HCl 50mg/L, L-Methionine 20mg/L, L-Phenylalanine 50mg/L, L-Threonine 100mg/L, L-Tryptophan 50mg/L, L-Tyrosine 50mg/L, Uracil 20mg/L, L-Valine 140mg/L
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
11317919
Bekijk documenten
MP Biomedicals™
114520412
10 g
92.45
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
11327919
Bekijk documenten
MP Biomedicals™
114520422
100 g
675.00
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
Formulation
  • Add 0.67g of CSM-His-Leu to each liter of DOB or DOBA and autoclave at 121°C for 25 minutes for complete synthetic defined double drop-out medium
Applications:
Yeast cell culture, Gene expression, Transcription regulation
Specificatie
Specificatie
Molecular biology Certified™
Powder
Adenine 10mg/L, L-Arginine HCl 50mg/L, L-Aspartic Acid 80mg/L, L-Histidine HCl 0mg/L, L-Isoleucine 50mg/L, L-Leucine 0mg/L, L-Lysine HCl 50mg/L, L-Methionine 20mg/L, L-Phenylalanine 50mg/L, L-Threonine 100mg/L, L-Tryptophan 50mg/L, L-Tyrosine 50mg/L, Uracil 20mg/L, L-Valine 140mg/L
15°C to 30°C
Yeast Media
For growth of Saccharomyces cerevisiae
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 4 Years