Learn More
MOPS, MP Biomedicals™
35.75 - 833.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 1132-61-2 |
---|---|
Moleculaire formule | C7H15NO4S |
Molecular Weight (g/mol) | 209.26 |
MDL-nummer | MFCD00006183 |
InChI Key | DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | 3-(N-morpholino)propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid |
PubChem CID | 70807 |
ChEBI | CHEBI:44115 |
SMILES | [O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11473610
|
MP Biomedicals
0210237010 |
10 g |
35.75
10 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11483610
|
MP Biomedicals
0210237080 |
100 g |
143.00
100 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11493610
|
MP Biomedicals
0210237083 |
250 g |
303.00
250 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11403620
|
MP Biomedicals
0210237091 |
1 kg |
833.00
1 kg |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
Chemische identificatiekenmerken
1132-61-2 | |
209.26 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
70807 | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 |
C7H15NO4S | |
MFCD00006183 | |
3-(N-morpholino)propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid | |
CHEBI:44115 |
Specificatie
MOPS | |
White | |
100.4% | |
MFCD00006183 | |
DVLFYONBTKHTER-UHFFFAOYSA-N | |
3-morpholin-4-ylpropane-1-sulfonic acid | |
70807 | |
209.3 |
1132-61-2 | |
Powder | |
C7H15NO4S | |
3-(N-morpholino)propanesulfonic acid, 4-morpholinepropanesulfonic acid | |
[O-]S(=O)(=O)CCC[NH+]1CCOCC1 | |
209.26 | |
CHEBI:44115 |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 214-478-5
Productidentificatie
Signaalwoord
Gevarencategorie
Gevarenaanduiding
Veiligheidsmaatregel
Aanvullende informatie
- MOPS
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P261-Inademing van stof/rook/gas/nevel/damp/spuitnevel vermijden.
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P321-Specifieke behandeling vereist (zie op dit etiket).
- P405-Achter slot bewaren.
- P501b-Inhoud/verpakking afvoeren naar verwerken volgens de plaatselijke/regionale/nationale/internationale voorschriften.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: MOPS