Learn More
Monomethylamine solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00 - 114.00
Chemische identificatiekenmerken
Moleculaire formule CH3NH3+
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12942155
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 029 100
100 mL Bottle
54.00
12952155
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 029 250
250 mL Bottle
77.00
12962155
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 029 500
500 mL Bottle
114.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
CH3NH3+
Specificatie
Monomethylamine
Liquid
Single-component Standard Solution
CH3NH3+
1 g/L
H2O
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months. (12 Months after opening)