Learn More
Monoethanolamine solution for Ion Chromatography 1g/L H2O matrix, Fisher chemical™
BIOPHARMA
All Our Certified Reference Materials and Reagents are produced under an ISO 9001 Quality Management System, also Accredited according to ISO/IEC 17025 and Accredited according to ISO Guide 34.
54.00 - 114.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS 141-43-5
Moleculaire formule C2H7NO
Molecular Weight (g/mol) 61.08
MDL-nummer MFCD00008183
InChI Key HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
PubChem CID 700
ChEBI CHEBI:16000
IUPAC Name 2-aminoethanol
SMILES NCCO
Meer specificaties weergeven
Producten 3
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Verpakking Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
12912155
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 028 100
100 mL Bottle
54.00
12922155
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 028 250
250 mL Bottle
77.00
12932155
BIOPHARMA
Bekijk documenten
Fisher Chemical
A 028 500
500 mL Bottle
114.00
Beschrijving
Beschrijving
Specificatie
Chemische identificatiekenmerken
141-43-5
61.08
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
CHEBI:16000
NCCO
C2H7NO
MFCD00008183
700
2-aminoethanol
Specificatie
Monoethanolamine
C2H7NO
Liquid
HZAXFHJVJLSVMW-UHFFFAOYSA-N
2-aminoethanol
700
Single-component Standard Solution
141-43-5
MFCD00008183
1 g/L
NCCO
61.08
CHEBI:16000
H2O
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'shelfLife' : 24 Months. (12 Months after opening)