Learn More
Molybdic Acid, Honeywell Fluka™
ACS Reagent,≥85.0% MoO3 basis
88.06 - 343.99
Chemische identificatiekenmerken
CAS 7782-91-4
Moleculaire formule H2MoO4
Molecular Weight (g/mol) 161.96
MDL-nummer MFCD00036287
InChI Key VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L
Synoniem molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2
PubChem CID 82208
ChEBI CHEBI:25371
IUPAC Name dihydroxy(dioxo)molybdenum
SMILES O[Mo](O)(=O)=O
Meer specificaties weergeven
Producten 2
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
Produktcode Merk Aantal Prijs Hoeveelheid en beschikbaarheid  
15672300
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
232084-100G
100 g
88.06
100 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
15682300
SDS Bekijk documenten
Honeywell-Fluka
232084-500G
500 g
343.99
500 gram
om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken
Beschrijving
Beschrijving
  • Leading the Industry For Over 65 Years
  • Honeywell now delivers Fluka™ premium grade inorganic reagents worldwide – with consistency, purity, and accuracy assured
Specificatie
Meer weergeven
Video's
Veiligheid en behandeling
Veiligheid en behandeling
P261-P305 + P351 + P338
H319-H335-H373
missing translation for 'einecsNumber' : 231-970-5
SDS
Documentatie
Documentatie
Product Certifications
Product Content Correction
Product Title
Molybdic Acid, Honeywell Fluka™