Learn More
Molybdic acid, ACS reagent, Thermo Scientific Chemicals
70.80 - 763.00
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7782-91-4 |
---|---|
Moleculaire formule | H2MoO4 |
Molecular Weight (g/mol) | 161.96 |
MDL-nummer | MFCD00036287 |
InChI Key | VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L |
Synoniem | molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 |
PubChem CID | 82208 |
ChEBI | CHEBI:25371 |
IUPAC Name | dihydroxy(dioxo)molybdenum |
SMILES | O[Mo](O)(=O)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Verpakking | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | ||||
10200041
|
Thermo Scientific Acros
423981000 |
100 g | Plastic bottle |
70.80
|
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
10197700
|
Thermo Scientific Acros
423985000 |
500 g | Plastic bottle |
238.19
500 gram |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | ||||
13418578
|
Thermo Scientific Acros
423980025 |
2.5 kg | Plastic bottle | N/A | N/A | N/A | |||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Acros Organics product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Acros Organics product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Oxidation reagentChemische identificatiekenmerken
7782-91-4 | |
161.96 | |
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L | |
82208 | |
dihydroxy(dioxo)molybdenum |
H2MoO4 | |
MFCD00036287 | |
molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 | |
CHEBI:25371 | |
O[Mo](O)(=O)=O |
Specificatie
Molybdic acid | |
7782-91-4 | |
Crystalline Powder and/or Crystals | |
MFCD00036287 | |
molybdic acid, molybdic vi acid, unii-i96n991j1n, dihydroxy dioxo molybdenum, molybdic acid acs, dihydroxy-dioxomolybdenum, molybdate moo42-, dihydrogen, t-4, dihydroxidodioxidomolybdenum, aronis24112, moo2 oh 2 | |
VLAPMBHFAWRUQP-UHFFFAOYSA-L | |
dihydroxy(dioxo)molybdenum | |
82208 | |
161.96 | |
ACS Reagent | |
3.1000g/mL |
For Analysis ACS | |
White | |
H2MoO4 | |
15,6326 | |
Solubility in water: insoluble. Other solubilities: soluble in nh4oh, h2so4 and fixed alkalies | |
O[Mo](O)(=O)=O | |
161.96 | |
CHEBI:25371 | |
≥85.0% (MoO3) | |
3.1 |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
Causes serious eye irritation.
May cause damage to organs through prolonged or repeated exposure.
May cause respiratory irritation.
GHS P Statement
Wear eye protection/face protection.
If eye irritation persists: Get medical advice/attention.
IF INHALED: Remove to fresh air and keep at rest in a position comfortable for breathing.
Call a POISON CENTER or doctor/
GHS Signal Word: Warning
missing translation for 'einecsNumber' : 231-970-5
- ''Molybdic acid''
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P305+P351+P338-BIJ CONTACT MET DE OGEN: voorzichtig afspoelen met water gedurende een aantal minuten; contactlenzen verwijderen, indien mogelijk; blijven spoelen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.