Learn More
Molybdenum wire, 1.0mm (0.04in) dia, annealed, 99.94% (metals basis), Thermo Scientific Chemicals
Form: approx. 8.0g/m, Temper: soft
199.64 - 1181.88
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 7439-98-7 |
---|---|
Moleculaire formule | Mo |
Molecular Weight (g/mol) | 95.95 |
MDL-nummer | MFCD00003465 |
InChI Key | ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N |
Synoniem | molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 |
PubChem CID | 23932 |
ChEBI | CHEBI:28685 |
IUPAC Name | molybdenum |
SMILES | [Mo] |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11396737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010039.G5 |
5 m |
199.64
5 meter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11376737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010039.G9 |
25 m |
394.97
25 meter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
11386737
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
010039.H4 |
100 m |
1181.88
100 meter |
Log in om dit product te kopen Registreer vandaag om een webaccount aan te maken | |||||
Beschrijving
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
7439-98-7 | |
95.95 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
23932 | |
molybdenum |
Mo | |
MFCD00003465 | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
CHEBI:28685 | |
[Mo] |
Specificatie
Molybdenum | |
7439-98-7 | |
10.22g/cm3 at 20°C | |
Mo | |
molybdenum, elemental, 6+ ion, mchvl, vi ion, molybdenum, metallic, metco 63, atom, molybdenum, ion 6+, tsm1, amperit 106.2 | |
[Mo] | |
95.95 | |
CHEBI:28685 | |
Wire |
Gray | |
Dark gray wire | |
99.94% (Metals basis) | |
MFCD00003465 | |
ZOKXTWBITQBERF-UHFFFAOYSA-N | |
molybdenum | |
23932 | |
Odorless |
Veiligheid en behandeling
missing translation for 'einecsNumber' : 231-107-2
missing translation for 'tsca' : Yes
Recommended Storage : Ambient temperatures