Learn More
Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate), 99%, Thermo Scientific Chemicals
34.27 - 207.03
Chemische identificatiekenmerken
CAS | 17524-05-9 |
---|---|
Moleculaire formule | C10H14MoO6 |
Molecular Weight (g/mol) | 326.17 |
MDL-nummer | MFCD00011506 |
InChI Key | SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L |
Synoniem | Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI); Molybdenyl acetylacetonate |
IUPAC Name | dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) |
SMILES | O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Produktcode | Merk | Aantal | Prijs | Hoeveelheid en beschikbaarheid | |||||
11309638
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044140.04 |
2 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11399628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044140.09 |
10 g | N/A | N/A | N/A | ||||
11389628
|
Thermo Scientific Alfa Aesar
044140.18 |
50 g | N/A | N/A | N/A | ||||
Beschrijving
Forms a functional model compound for the study of oxotransferase molybdenum enzymes. Mild catalyst for the deprotection of acetals in high yield. Catalyzes high yield oxidation of secondary alcohols to ketones with sodium percarbonate and phase-transfer catalyst.
This Thermo Scientific Chemicals brand product was originally part of the Alfa Aesar product portfolio. Some documentation and label information may refer to the legacy brand. The original Alfa Aesar product / item code or SKU reference has not changed as a part of the brand transition to Thermo Scientific Chemicals.
Chemische identificatiekenmerken
17524-05-9 | |
326.17 | |
SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L | |
dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) |
C10H14MoO6 | |
MFCD00011506 | |
Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI); Molybdenyl acetylacetonate | |
O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O |
Specificatie
Molybdenum (VI) oxide bis (2,4-pentanedionate) | |
17524-05-9 | |
Powder | |
MFCD00011506 | |
SKMUJBBRXZPAJY-VGKOASNMSA-L | |
dioxomolybdenumbis(ylium) bis((2Z)-4-oxopent-2-en-2-olate) | |
326.16 | |
Air Sensitive |
∼185°C (decomposition) | |
Yellow | |
C10H14MoO6 | |
Bis(acetylacetonato)dioxomolybdenum(VI); Molybdenyl acetylacetonate | |
O=[Mo++]=O.C\C([O-])=C\C(C)=O.C\C([O-])=C\C(C)=O | |
326.17 | |
99% |
Veiligheid en behandeling
GHS H Statement
H302-H315-H319-H335
Harmful if swallowed.
Causes skin irritation.
Causes serious eye irritation.
May cause respiratory irritation.
P261-P264b-P270-P271-P280-P301+P312-P302+P352-P304+P340-P305+P351+P338-P312-P330-P332+P313-P362-P501c
H302-H315-H319-H335
missing translation for 'einecsNumber' : 241-522-0
missing translation for 'tsca' : No
Recommended Storage : Ambient temperatures; Store under Argon
- Molybdenum(VI) oxide bis(2,4-pentanedionate)
Signaalwoord
- Waarschuwing
Gevarencategorie
- Acute toxiciteit Categorie 4
- Ernstig oogletsel/oogirritatie Categorie 2
- Huidcorrosie/-irritatie Indeling Categorie 2
- Dzia anie toksyczne na narzady docelowe Categorie 3
Gevarenaanduiding
- H302-Schadelijk bij inslikken.
- H315-Veroorzaakt huidirritatie.
- H319-Veroorzaakt ernstige oogirritatie.
- H335-Kan irritatie van de luchtwegen veroorzaken.
Veiligheidsmaatregel
- P280-Beschermende handschoenen/beschermende kleding/oogbescherming/gelaatsbescherming dragen.
- P301+P330+P331-NA INSLIKKEN: de mond spoelen - GEEN braken opwekken.
- P302+P352-BIJ CONTACT MET DE HUID: met veel water/ wassen.
- P304+P340-NA INADEMING: de persoon in de frisse lucht brengen en ervoor zorgen dat deze gemakkelijk kan ademen.
- P312-Bij onwel voelen een ANTIGIFCENTRUM/arts/ raadplegen.
- P332+P313-Bij huidirritatie: een arts raadplegen.
Aanvullende informatie
- MIXTURE LIST-Bevat: Dioxobis(pentane-2,4-dionato-O,O)molybdenum